Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 13800
Beskrivelse
SR 13800 is a potent MCT1 inhibitor (IC50 = 0.5 nM); blocks proliferation of Raji lymphoma cells in vitro. Also inhibits lactate uptake in breast cancer cells in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dihydro-7-[(3-hydroxypropyl)thio]-2-methyl-4-(2-methylpropyl)-6-(1-naphthalenylmethyl)-1H-pyrrolo[3,4-d]pyridazin-1one |
| CAS | 227321-12-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Monocarboxylate Transporter Inhibitors |
| Molekylær formel | C25H29N3O2S |
| Formel vægt | 435.58 |
| Renhed | >98% |