Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SR 11237
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085482
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085482 10 mg
18035172 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085482 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3411/10
Pan RXR agonist
Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146670-40-8
Molekylær formel C24H28O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SR 11237
Mængde 10 mg
Formel vægt 380.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 380.484