missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SR 1078, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[2,2,2-Trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-4-(trifluoromethyl)-benzamide |
| CAS | 1246525-60-9 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | SR 1078, N-[4-[2,2,2-Trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-4-(trifluoromethyl)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-22-15-10-6-7-11-16(15)24-19(14-8-4-3-5-9-14)17-12-20-18(21)13-23-17/h3-11,17,19H,2,12-13H2,1H3,(H,20,21)/t17-,19-/m0/s1 |
| SMIL | CCOc1ccccc1O[C@H]([C@@H]2CNC(=O)CO2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (6S)-6-[(S)-(2-ethoxyphenoxy)-phenylmethyl]morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.374 |
| Formel vægt | 327.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?