Få mere at vide
Witeg™ Squibb Borosilikatglas-separatoriske tragte
Beskrivelse
- Ifølge Squibb
- Borosilikatglas
- Aftagelig PTFE-stophane
- Pæreformet form
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Fællesnummer | ST 29/32 |
| Længde (metrisk) stilk | 100mm |
| Mængde | 1Pack |
| Stophane | Ja |
| Stopmateriale | PTFE |
| Stopper nummer | ST 29/32 |
| Produkttype | Separatorisk tragt |