missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Witeg™ Squibb Borosilicate Glass Separatory Funnels
Beskrivelse
- Acc. to Squibb
- Borosilicate glass
- Detachable PTFE stopcock
- Pear form
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Fællesnummer | ST 29/32 |
| Længde (metrisk) stilk | 100mm |
| Stophane | Yes |
| Stopmateriale | PTFE |
| Stopper nummer | ST 29/32 |
| Produkttype | Separatory Funnel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?