Få mere at vide
Buerkle™ Squeeze-Fix slangeklemme
Artikelnummer. p-8003093 Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
1 til 5 mm
3 til 10 mm
6 til 15 mm
Samlet længde (metrisk):
25 mm
40 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10283602
Brand: Buerkle™ 86180001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ved hjælp af disse clips kan slanger komprimeres helt eller delvist efter behov. Buerkle™ Squeeze-Fix slangeklemmer er lavet af POM, ruster ikke og kan betjenes med én hånd. Permanent elastisk, hygiejnisk og steriliserbar.
Ved hjælp af disse clips kan slanger komprimeres helt eller delvist efter behov.
  • Kan betjenes med én hånd
  • Fremstillet af polyoxylmethylenplast (POM)
  • Ruster ikke
  • Permanent elastisk og hygiejnisk
  • Hvid
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale POM
Samlet længde (metrisk) 25 mm
Til brug med Slanger
Slangestørrelse 1 til 5 mm
Farve Hvid
Produkttype Slangeklemme