Få mere at vide
Haldenwanger™ Squat Form porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 12396477
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12396477 6 ml Pakke med 10
12306487 11 ml Pakke med 10
12316487 15 ml Pakke med 10
10424431 25 ml Hver
12326487 25 ml Pakke med 10
12336487 40 ml Pakke med 10
10424621 40 ml Hver
12356487 85 ml Pakke med 5
10665021 50 ml Hver
12346487 50 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12396477 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79/000A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 30mm
Højde (metrisk) 19mm
Produkttype Squat Form porcelænsdigler