Få mere at vide
Haldenwanger™ Squat Form porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 12346487
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12346487 50 ml Pakke med 10
12306487 11 ml Pakke med 10
12316487 15 ml Pakke med 10
10424431 25 ml Hver
12326487 25 ml Pakke med 10
12336487 40 ml Pakke med 10
10424621 40 ml Hver
12396477 6 ml Pakke med 10
12356487 85 ml Pakke med 5
10665021 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 12346487 Supplier Haldenwanger™ Supplier No. L 79/2A
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 60mm
Højde (metrisk) 35mm
Produkttype Squat Form porcelænsdigler