Få mere at vide
Haldenwanger™ Squat Form porcelænsdigler uden låg
Description
- Fås i en række størrelser
- Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
- 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
- Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Specifications
Specifications
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 40mm |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Produkttype | Squat Form porcelænsdigler |