Få mere at vide
Haldenwanger™ Squat Form porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 10665021
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10665021
Brand: Haldenwanger™ L 79/2A
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 60mm
Højde (metrisk) 35mm
Produkttype Squat Form porcelænsdigler