Få mere at vide
Haldenwanger™ Squat Form porcelænsdigler uden låg
Artikelnummer. 10424621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10424621 40 ml Hver
12306487 11 ml Pakke med 10
12316487 15 ml Pakke med 10
10424431 25 ml Hver
12326487 25 ml Pakke med 10
12336487 40 ml Pakke med 10
12396477 6 ml Pakke med 10
12356487 85 ml Pakke med 5
10665021 50 ml Hver
12346487 50 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10424621 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L 79/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.50 DKK
    57.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.30 DKK
    23% Slukket
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Brug disse retter til en række forskellige formål. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles har en glat indvendig finish, konstrueret af optimeret laboratorieporcelæn.
  • Fås i en række størrelser
  • Størrelser op til 175mL glaseret undtagen kant
  • 1.000 ml og større er glaseret undtagen udvendig bund
  • Overholder DIN VDE 0335, type C 100
Tekniske data
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 50mm
Højde (metrisk) 32mm
Produkttype Squat Form porcelænsdigler