Få mere at vide
Fisherbrand™ Squat-form Flat Bottom Vials
Artikelnummer. 14853542 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Lukketype:
Klikhætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 190
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukketype unitSize
14853542 10 ml Klikhætte Pakke med 190
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 14853542
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Tekniske data
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Suitable for the storage of powders and 'dry' samples
Stil Squat form
Grundstil Flat
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Klikhætte
Mængde 190/Pk.
Lukkestørrelse 22 mm
Højde (metrisk) 47 mm
Produkttype Flat Bottom Vial