Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Slutte | Mat |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Inkluderer | Tud |
| Mængde | 10 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |