Få mere at vide
Fisherbrand™ Squat Form bægere
Artikelnummer. 15469073 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15469073 25 mL Pakke med 10
15479073 50 mL Pakke med 10
15489073 100 mL Pakke med 10
15499073 150 mL Pakke med 10
15409083 250 mL Pakke med 10
15419083 400 mL Pakke med 10
15429083 600 mL Pakke med 10
15439083 800 mL Pakke med 10
15449083 1000 mL Pakke med 10
15459083 2000 mL Hver
15469083 3000 mL Hver
15479083 5000 mL Hver
15489083 10 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15469073
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Squat Form Beakers er gradueret og kommer i en lang række forskellige kapaciteter.
  • Borosilikatglas 3.3
  • Low Form Graduate med Tud
  • Fremstillet til ISO 3819
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Slutte Mat
Højde (metrisk) 50 mm
Inkluderer Tud
Mængde 10 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819
Skala Hvid gradueret skala
Stil Lav Form