Få mere at vide
Fisherbrand™ Squat Form bægere
Artikelnummer. 15449083 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15449083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Squat Form Beakers er gradueret og kommer i en lang række forskellige kapaciteter.
Fisherbrand™ bægre af borosilikatglas. Squat form med tud og gradueringer. ISO 3819 DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Slutte Mat
Højde (metrisk) 145 mm
Inkluderer Tud
Mængde 10 Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Skala Hvid gradueret skala
Stil Lav Form