Få mere at vide
Bochem™ Firkantet trådkurv
Artikelnummer. p-7146766
Dimensioner (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm mesh
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10090921
Brand: Bochem™ 10020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Firkantet trådkurv med speciel højkvalitetsbehandling ved svejsepunkterne.
  • Firkant
  • Særlig højkvalitetsbehandling
  • 18/10 E-Poli
Tekniske data
Materiale 18/10 E-Poli
Form Firkant
Størrelse 8 x 8 x 1 mm Mesh
Dimensioner (L x B x H) 100 x 100 x 100 mm