Få mere at vide
Bochem™ Firkantet trådkurv
Beskrivelse
- Firkant
- Særlig højkvalitetsbehandling
- 18/10 E-Poli
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | 18/10 E-Poli |
| Form | Firkant |
| Størrelse | 8 x 8 x 1 mm Mesh |
| Dimensioner (L x B x H) | 120 x 120 x 100 mm |