Få mere at vide
Bochem™ Firkantet trådkurv
Artikelnummer. 10356001
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
100 x 100 x 100 mm
120 x 120 x 100 mm
120 x 120 x 120 mm
8 x 8 x 1 mm mesh
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10356001 120 x 120 x 120 mm Hver
10090921 100 x 100 x 100 mm -
10709271 120 x 120 x 100 mm -
10040761 8 x 8 x 1 mm mesh -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10356001 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10022
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Bochem™ Firkantet trådkurv med speciel højkvalitetsbehandling ved svejsepunkterne.
  • Firkant
  • Særlig højkvalitetsbehandling
  • 18/10 E-Poli
Tekniske data
Materiale 18/10 E-Poli
Form Firkant
Størrelse 8 x 8 x 1 mm Mesh
Dimensioner (L x B x H) 120 x 120 x 120 mm