Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede vejebåde, blå
Artikelnummer. p-7114440 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15738187
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Square Weighing Boats, Blue er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Manufactured and packaged in a clean room.
  • Available in white, black, or blue for best color contrast to ensure complete sample removal.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer.
  • 3 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Bund form Flat
Farve Blue
Engangs Single-use
Materiale Polystyrene
Form Square
Sterilitet Non-sterile
Type Weighing Boat
Til brug med (udstyr) Microwave Moisture Analyzer
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -10°C to +70°C
Temperaturområde (metrisk) 14°F to 158°F
Dimensioner (L x B x H) 85 x 85 x 24 mm
Længde (engelsk) 3.3 in.
Længde (metrisk) 85 mm
Bredde (engelsk) 3.3 in.
Bredde (metrisk) 85 mm
Højde (metrisk) 24 mm
Højde (engelsk) 0.94 in.