Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede vejebåde, blå
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fremstillet og pakket i et rent rum.
- Fås i hvid, sort eller blå for den bedste farvekontrast for at sikre fuldstændig prøvefjernelse.
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
- Bådene er lavvandede med en bred, flad bund for at modstå at vælte.
- Afrundede hjørner forenkler overførslen.
- 3 størrelser.
- Pakke med 500.
- Alle er FDA/food-grade-kompatible.
- Engangs.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Firkant |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejende båd |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysatorer |
| Mængde | 500 Pk. |
| Vis mere |