Få mere at vide
Fisherbrand™ Firkantede vejebåde
Artikelnummer. 15758187 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
51 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15758187 51 ml Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 15758187
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Square Weighing Boats er fleksible polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Lavvandet båd med bred, flad bund for at modstå væltning.
  • Ideel til vejning af fast produkt.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F).
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • FDA/food-grade kompatibel.
  • Pakke med 500
  • Engangs
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 51 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Type Vejbåd
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Dimensioner (L x B x H) 90 x 90 x 7 mm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 90 mm
Højde (metrisk) 7 mm
Højde (engelsk) 0,3 tommer.