Få mere at vide
Cole-Parmer™ Square Utility Pan
Artikelnummer. 15543544 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,25 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15543544 1,25 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15543544 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0728601
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Sømløs konstruktion med afrundede hjørner. Cole-Parmer™ Square Utility Pan er NSF certificeret og sikker til brug med fødevarer.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Mellemmåler
  • Cover sælges separat
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF Certificeret
Kapacitet (metrisk) 1,25 l
Materiale Rustfrit stål
Emballagemængde 1 stk.
Form Firkant
Vægt kapacitet Mellemvægtig
Dimensioner (L x B x H) 156 x 156 x 73 mm
Længde (metrisk) 156 mm
Bredde (metrisk) 156 mm
Højde (metrisk) 73 mm