Få mere at vide
Kartell Firkantet urinflaske
Artikelnummer. 18088021
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
18088021 2 l
1 options
Artikelnummer. 18088021 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0048000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    997.13 DKK / Pakke med 52
    Spare 17.87 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Anvendes på hospitalet til clearence-test af urin opsamlet hele dagen lang.
  • Specifikt design med rektangulær base, tænkt til nem opbevaring af flaskerne i afdelingens skabe og for øget stabilitet under brug
  • Håndgrebets ergonomiske design gør det nemt at hælde
  • Skruelåg
  • Uddannet
  • Rav farve
  • CE-mærke
Tekniske data
Produkttype Urinsamler
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Farve Ravgul
Volumen (metrisk) 2 l