Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rubbermaid™ Firkantet øse
Artikelnummer. 11775978 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775978
Brand: Cole-Parmer™ 0627700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag let store mængder. Rubbermaid™ Square Scoop er konstrueret af slidstærkt polyethylen og designet til at stå på enden uden at vælte.
Scoop rummer 2 liter. Står på enden eller hænger i en krog.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Håndtag Type Støbt
Længde (metrisk) 210 mm