Få mere at vide
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Shop alle Corning produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rectangle
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Beskrivelse
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
- Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
- Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Ordreinfo
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Rektangel |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Mikroskoper |
| Mængde | 100/Pk. |