Få mere at vide
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Artikelnummer. 13236788 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Form Pakningsstørrelse
13236788 #1 (0,13 til 0,16 mm) 60 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13216778 #1 (0,13 til 0,16 mm) 25 mm 25 mm Firkant Pakke med 2000
13256788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 50 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
13246778 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 25 mm 25 mm Firkant Pakke med 2000
13286778 #1 (0,13 til 0,16 mm) 30 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
13216788 #1 (0,13 til 0,16 mm) 40 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13206788 #1 (0,13 til 0,16 mm) 40 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
13258959 #1 (0,13 til 0,16 mm) 50 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
13276778 #2 (0,19 til 0,23 mm) 25 mm 25 mm Firkant Pakke med 1000
13276788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 40 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13226788 #1 (0,13 til 0,16 mm) 50 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13296778 #1 (0,13 til 0,16 mm) 30 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13286788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 50 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13296788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 60 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
12876333 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 30 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
13236778 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 22 mm 22 mm Firkant Pakke med 2000
13266778 0,17 til 0,25 mm 22 mm 22 mm Firkant Pakke med 1000
13256778 0,17 til 0,25 mm 18 mm 18 mm Firkant Pakke med 1000
13266788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 30 mm 24 mm Rektangel Pakke med 1000
13226778 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 18 mm 18 mm Firkant Pakke med 2000
13296768 #1 (0,13 til 0,16 mm) 18 mm 18 mm Firkant Pakke med 2000
13206778 #1 (0,13 til 0,16 mm) 22 mm 22 mm Firkant Pakke med 2000
13246788 #1,5 (0,16 til 0,19 mm) 40 mm 22 mm Rektangel Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 13236788 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 2975246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 DKK
    3053.18 DKK / Pakke med 1000
    Spare 216.82 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
  • Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
  • Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Ordreinfo
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 60 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Mikroskoper
Mængde 100/Pk.