Få mere at vide
- Home
- Products
- Histologi og Cytologi
- Automatiske dækglas og tilbehør
- Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
-
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Artikelnummer. 13236778
Shop alle Corning produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Packungsgröße:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Form | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 13236778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13216778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13206788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 til 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13226788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13266778 | 0,17 til 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13256778 | 0,17 til 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13226778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13296768 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
13236778
Lieferant
Corning™
Lieferanten-Nr.
285022
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
2120.00 DKK
1977.87 DKK / Pakke med 2000
Spare 142.13 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
- Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
- Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Bestellinformation
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Firkant |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 22 mm |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Mikroskoper |
| Mængde | 200/Pk. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?