Få mere at vide
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13216788 Shop alle Corning produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rectangle
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Artikelnummer. 13216788
Brand: Corning™ 2975244
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
  • Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
  • Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Ordreinfo
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 40 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Mikroskoper
Mængde 100/Pk.