Få mere at vide
- Home
- Products
- Histologi og Cytologi
- Automatiske dækglas og tilbehør
- Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Corning™ Firkantede og rektangulære dækglas
Artikelnummer. 13206788 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
#1,5 (0,16 til 0,19 mm)
#2 (0,19 til 0,23 mm)
0,17 til 0,25 mm
Længde (metrisk):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Tykkelse (metrisk) | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Form | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13206788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13216778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13256788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13246778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13286778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13216788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13258959 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13276778 | #2 (0,19 til 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13276788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13226788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13286788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13296788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 12876333 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13236778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13266778 | 0,17 til 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13236788 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13256778 | 0,17 til 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 1000 |
| 13266788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
| 13226778 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13296768 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13206778 | #1 (0,13 til 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Firkant | Pakke med 2000 |
| 13246788 | #1,5 (0,16 til 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rektangel | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
13206788
Leverandør
Corning™
Leverandørnr.
2975224
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1590.00 DKK
1484.43 DKK / Pakke med 1000
Spare 105.57 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Giver kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov
- Fremstillet af soda-lime glas og borosilikatglas med høj klarhed
- Fås i kvadratiske og rektangulære former og i tre standardstørrelser og -tykkelser
Ordreinfo
Pakket i plastikkasser til beskyttelse under opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Rektangel |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Mikroskoper |
| Mængde | 100/Pk. |