Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Firkantet Quadrupod, til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Artikelnummer. 15272109 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
135 mm
155 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15272109 155 mm Pakke med 5
15262109 135 mm Pakke med 5
11742909 175 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15272109 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 290775705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1837.50 DKK
    1587.86 DKK / Pakke med 5
    Spare 249.64 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Ideel holder til glaskeramiske plader.
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
  • holderplade: stål 1.4301, stativfødder: stål 1.4305
  • Fremstillet af varmebestandigt krom-nikkel stål med
  • Fire ben for ekstra stabilitet
Tekniske data
Materiale Krom-nikkel stål
Diameter (metrisk) 155 mm
Til brug med (applikation) Pladeholder til glaskeramiske plader; Opvarmning; Til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Højde (metrisk) 210 mm
nr. pr. pakke 5/Pk.