Få mere at vide
CORNING GOSSELIN™ Firkantet HDPE flaske
Artikelnummer. 12652155
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12652155 2 L Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12652155 Leverandør CORNING GOSSELIN™ Leverandørnr. LC200017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORNING GOSSELIN™ Firkantet HDPE-flaske er brudsikker, gradueret og steril.
  • Brudsikkert højdensitetspolyethylen (HDPE)
  • Gennemskinnelig
  • HDPE hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50/Cs
Mængde 50/Cs
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Rød
Forsteriliseret Ja
Uddannet Ja
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 58 mm