Få mere at vide
Fisherbrand™ Square Economy PTFE rørestave
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
12 x 4 x 4 mm
25 x 5,5 x 5,5 mm
35 x 6 x 6 mm
50 x 7,5 x 7,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne |
| Dimensioner (L x B x H) | 12 x 4 x 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Containere& Beholdere / Omrører varmeplader |
| Højde (metrisk) | 4mm |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Mængde | 25/Pk. |