Få mere at vide
Fisherbrand™ Square Economy PTFE rørestave
Artikelnummer. 16255741 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
12 x 4 x 4 mm
25 x 5.5 x 5.5mm
35 x 6 x 6mm
50 x 7.5 x 7.5mm
Artikelnummer. 16255741
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Effektiv omrører, især ved lave hastigheder. Fisherbrand™ Square Economy PTFE rørestave er garanteret inaktive og lækagefrie.
  • Isostatisk støbt i ren, FDA godkendt, PTFE
  • Individuelt poleret for at holde sig renere i længere tid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Dimensioner (L x B x H) 50 x 7.5 x 7.5mm
Til brug med (udstyr) Containere& Beholdere / Omrører varmeplader
Højde (metrisk) 7.5mm
Diameter (metrisk) 7.5 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Mængde 25/Pk.