Få mere at vide
Gilac™ Firkantet skraldespand
Artikelnummer. 17998611
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17998611 4 l
1 options
Artikelnummer. 17998611 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G038421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.65 DKK
    85.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.85 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Firkantet skraldespand velegnet til institutionel catering og hotelværelsesbrug osv.
  • Skraldespand velegnet til institutionel catering og hotelværelsesbrug osv.
  • Med indvendig hvid plastspand og håndtag.
  • Meget holdbar.
  • Stabil og nem at vedligeholde.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 l
Kapacitet (engelsk) 1,1 gal.
Farve Hvid
Form Firkant
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale HDPE
Produkttype Støvbeholder