Få mere at vide
Thermo Scientific™ Firkantede kuvetter til Thermo Scientific Spectronic™ 20+ og 20D+ spektrofotometre
Artikelnummer. 11816534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
11816534 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11816534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331709000
Forventet forsendelse: 08-02-2027
  • Optisk klasse
  • Kat. nr. 22-255-451 er et matchet sæt af to med 10 mm vejlængde; kræver 14-385-125A holder (sælges separat); etui medfølger
  • Kat. nr. 07-144-18 har 1/2 in. (13 mm) vejlængde og leveres i sæt af to med etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kuvette
Materiale Optisk glas
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 340 til 950 nm
Til brug med (udstyr) Spectronic™ 20+ og 20D+ spektrofotometre
Form Firkant