Få mere at vide
BRAND™ Firkantet Dækglas
Artikelnummer. 15567841 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Mål (L x B): 20 x 20 mm
Artikelnummer.
15567841 Mål (L x B): 20 x 20 mm
1 options
Artikelnummer. 15567841 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 470050
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Square Cover Glass er rent hvidt og har kemisk modstandsdygtighed.
  • Klart borosilikatglas
  • Hydrolytisk klasse 1
  • Kemisk resistens
  • Fuldautomatisk produktion for brugsklar kvalitet
  • Støv- og fedtfri
  • Forvrængningsfri
  • Fladhed indeni± 3μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 20 x 20 mm
Oversigt Vand-hvid