Få mere at vide
Gilac™ Firkantet spand med vandtæt låg
Artikelnummer. 15962674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15962674 12 l
1 options
Artikelnummer. 15962674 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G615709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.55 DKK
    243.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.65 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Firkantet spand passer til madkontakt med vandtæt låg og hældetud. Lufttæt låg holder smage inde og lugte ude.
  • Spand passer til madkontakt med vandtæt låg og hældetud
  • Lufttæt låg holder smage inde og lugte ude
  • Indlejring, når den er tom, ingen sugning og stabling, når låget er lukket
  • Gør det muligt at opbevare og transportere flydende præparater
  • Graduering i liter
  • Udløbsområde, der forhindrer vandtilbageholdelse ved rengøring og anti-slidskørt, der løfter spanden fra jorden
  • HDPE krop og LDPE låg
  • Håndtag i rustfrit stål
  • Udvendige mål inkluderer håndtag
Tekniske data
Produkttype Spand med låg
Kapacitet (metrisk) 12 l
Gradueringer Ja
Materiale HDPE
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Farve Rød
Til brug med (applikation) Fødevarekontakt
Højde (metrisk) 280 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 305 mm
Form Firkant
Temperatur (engelsk) 5 °F til 140 °F
Temperatur (metrisk) -15 °C til +60 °C
Bredde (engelsk) 13 tommer
Bredde (metrisk) 330 mm