Få mere at vide
Gilac™ Firkantet spand med vandtæt låg, 12 L
Artikelnummer. 17998511
Artikelnummer. 17998511 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G615712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05 DKK
    243.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.15 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Firkantet 12 L spand med vandtæt låg passer til madkontakt med vandtæt låg og hældetud.
  • Spand passer til madkontakt med vandtæt låg og hældetud.
  • Lufttæt låg holder smage inde og lugte ude.
  • Indlejring, når den er tom, ingen sugning og stabling, når låget er lukket.
  • Gør det muligt at opbevare og transportere flydende præparater.
  • Graduering i liter.
  • Udløbsområde, der forhindrer vandtilbageholdelse ved rengøring og anti-slidskørt, der løfter spanden op af jorden.
  • HDPE krop og LDPE låg.
  • Håndtag i rustfrit stål.
  • Udvendige mål inkluderer håndtag.
Tekniske data
Inkluderer Spand, håndtag og låg
Mængde 12 L