Få mere at vide
Squalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+ |
| Formel vægt | 410.3913 |