Beskrivelse
- Fungerer i huden som en svækker af singlet-ilt og beskytter menneskets hudoverflade mod lipidperoxidation på grund af eksponering for UV og andre kilder til ioniserende stråling
- Tilskud hos mus har resulteret i markante stigninger i cellulære og uspecifikke immunfunktioner på en dosisafhængig måde
- Kan fungere som en “sluk” for stærkt lipofile xenobiotika; da det er et ikke-polært stof, har det en højere affinitet for uioniserede lægemidler
- Tilskud kan sænke kolesterol- og triglyceridniveauerne; det kan være et nyttigt supplement til at forstærke virkningen af nogle kolesterolsænkende lægemidler
- Den primære terapeutiske anvendelse af squalen er i øjeblikket som supplerende behandling i en række kræftformer
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-02-4 |
| Smeltepunkt | -75 °C (litteratur) |
| Tæthed | 0,858 g/ml ved 25 °C (Lit.) |
| Kogepunkt | 285 °C (25mm (litteratur)) |
| Molekylær formel | C30H50 |
| Brydningsindeks | n20/D 1.494 (Bogstaveligt) |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen |
| InChI nøgle | YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N |
| SMIL | CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C |
| Vis mere |