Få mere at vide
Squalene, Mikromol™
Artikelnummer. 17962066
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962066 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3951.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Squalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalene
CAS 111-02-4
Analyt- eller komponentnavne Squalene
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C30 H50
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Squalene
InChI formel InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
IUPAC navn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
Molekylvægt (g/mol) 410.72
Mængde 250 mg
Formel vægt 410,3913 g/mol