Learn More
Squalene, MedChemExpress
Descrizione
Squalene is an intermediate product in the synthesis of cholesterol, and shows several pharmacological properties such as hypolipidemic, hepatoprotective, cardioprotective, antioxidant, and antitoxicant activity. Squalene also has anti-fungal activity and can be used for the research of Trichophyton mentagrophytes treatment.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Squalene |
| Physical Form | Liquid |
| CAS | 111-02-4 |
| Color | Colorless |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C30H50 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Super Squalene trans-Squalene AddaVax |
| Solubility Information | DMSO : 16.67 mg/mL (40.59 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?