Få mere at vide
Squalen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226790 100 mL Glasflaske 100ml
10229883 500 mL Glasflaske 500ml
11994421 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10226790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207471000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Squalene, CAS # 111-02-4, er en biosyntetisk forløber for alle steroider og ergosterol og bruges som immunologisk adjuvans i vacciner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Squalen er en forløber for steroider og ergosteroler
• Det kan bruges til fremstilling af lipider, steroider og fedtopløselige vitaminer
Ansøgninger
• Squalen anvendes som immunologisk adjuvans i vacciner
• Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af kolesterol, steroidhormoner og D-vitamin
• Det kan også tjene som smøremiddel til fedtsyreoverfladeaktive film adsorberet på jernoxidoverflader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-02-4
Molekylær formel C30H50
Molekylvægt (g/mol) 410.73
MDL nummer MFCD00008912
InChI nøgle YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC navn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalene
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.855g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Brydningsindeks 1,4945 til 1,4965 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 mL
Forsæbningsværdi 1 mg KOH/g maks.
Formel vægt 410.71
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Olie