Få mere at vide
Squalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410007
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410007 500 g 500g
11400007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20944.36
 Begrænset vare
På lager
Biosyntetisk forløber for alle steroider Squalen anvendes som forløber for steroider og ergosterol og som immunologisk adjuvans i vacciner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af kolesterol, steroidhormoner og D-vitamin. Det tjener som smøremiddel til fedtsyreoverfladeaktive film adsorberet på jernoxidoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Biosyntetisk precursor til alle steroider Squalen bruges som en precursor til steroider og ergosterol og som en immunologisk adjuvans i vacciner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af kolesterol, steroidhormoner og D-vitamin. Det tjener som smøremiddel til fedtsyreoverfladeaktive film adsorberet på jernoxidoverflader.
Opløselighed
Blandbar med diethylether og acetone. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-02-4
Molekylær formel C30H50
Molekylvægt (g/mol) 410.73
MDL nummer MFCD00008912
InChI nøgle YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC navn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalene
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 0.855
Kogepunkt 285 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 218 °C (424 °F)
Analyseprocentområde 0.97
Brydningsindeks 1.4955
Mængde 500 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8768
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether og acetone. Ublandelig med vand.
Formel vægt 410.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske