Få mere at vide
Squalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Biosyntetisk forløber for alle steroider Squalen anvendes som forløber for steroider og ergosterol og som immunologisk adjuvans i vacciner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af kolesterol, steroidhormoner og D-vitamin. Det tjener som smøremiddel til fedtsyreoverfladeaktive film adsorberet på jernoxidoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biosyntetisk precursor til alle steroider Squalen bruges som en precursor til steroider og ergosterol og som en immunologisk adjuvans i vacciner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af kolesterol, steroidhormoner og D-vitamin. Det tjener som smøremiddel til fedtsyreoverfladeaktive film adsorberet på jernoxidoverflader.
Opløselighed
Blandbar med diethylether og acetone. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalene |
| Smeltepunkt | °C til 75 °C |
| Tæthed | 0.858 |
| Kogepunkt | 285 °C (25 mm) |
| Flammepunkt | 218 °C (424 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Brydningsindeks | 1.4955 |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,8768 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Squalene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Squalene