Få mere at vide
Squalene, >98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446362 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11446362 500 mL
11426362 10 mL
11436362 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446362 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210294890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 111-02-4
Molekylær formel C30H50
Molekylvægt (g/mol) 410.73
InChI nøgle YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC navn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalene
Farve Farveløs
Tæthed 0.855g/mL
Mængde 500 mL
Formel vægt 410.7
Fysisk form Væske