Få mere at vide
Squalen 2,3:22,23-Dioxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalene 2,3:22,23-Dioxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O2/c1-23(15-11-17-25(3)19-21-27-29(5,6)31-27)13-9-10-14-24(2)16-12-18-26(4)20-22-28-30(7,8)32-28/h13-14,17-18,27-28H,9-12,15-16,19-22H2,1-8H3/b23-13+,24-14+,25-17+,26-18+ |
| Formel vægt | 442.3811 |
| Procent renhed | >95% |