Få mere at vide
Squalane, TRC
Artikelnummer. 30417134
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30417134 50 g
1 options
Artikelnummer. 30417134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68375050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalane
CAS 111-01-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C30 H62
Mængde 50 g
Synonym Tetracosane','2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (ACI), Biolip P 90, Cetiol SQ, Cosbiol, Dodecahydrosqualene, Fitoderm, Mild Finish 20P, Neossance Squalane, Neossance squalene, Nikko Squalane, Nikkol Refined Olive Squalane, Nikkol Sugar Squalane, NSC 6851, Perhydrosqualene, Phtyosqualan, Phytiane LS, Phytolane LS, Phytosqualan, Phytosqualane, Plantasens Olive Squalane, Pripure 3759, Pripure 379, Pripure SQV 3759, Robane, Sophim Squalane-S, Spinacane, SQ-CONO, Squalan, Squalane, Squalane N, Sugar Squalane, Super Squalane, Vitabiosol
InChI formel InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetrakosan
Molekylvægt (g/mol) 422.81
Formel vægt 422.4852
Procent renhed >95