Få mere at vide
Squalane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335922 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11335922 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10194790 100 mL Glasflaske 100ml
10002990 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335922 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215350025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-01-3
InChI nøgle PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC navn 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosan
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Squalane
Surhed 0,2 mg KOH/g maksimalt.
Farve Farveløs
Tæthed 0.8085g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C30H62
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4525 (20 °C, 589 nm)
Mængde 2.5 L
Forsæbningsværdi 1 mg KOH/g maks.
Molekylvægt (g/mol) 422.826
Formel vægt 422.82
Procent renhed ≥98,5 % (GC)
Fysisk form Væske