Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Squalane |
| Surhed | 0,2 mg KOH/g maksimalt. |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8085g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C30H62 |
| Brydningsindeks | 1,4510 til 1,4525 (20 °C, 589 nm) |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |